Learn More
Gibco™ Suero de ternero, inactivado por calor, origen Nueva Zelanda
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
36.05€ - 126.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Age | Recién nacido (14 días o menos) |
Especie | Ganado/bovino |
País de origen | Nueva Zelanda |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520636
|
Gibco™
26010066 |
100 mL |
36.05€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11530636
|
Gibco™
26010074 |
500 mL |
126.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
- Obtenido a partir de terneros con 14 días de edad o menos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Líquido | |
Suero bovino de ternero recién nacido | |
Gibco™ |
Recién nacido (14 días o menos) | |
Nueva Zelanda | |
Frasco | |
Inactivado por calor | |
Congelado |
Para uso diagnóstico in vitro.