Learn More
Gibco™ Medio Neurobasal™ Plus
Marca: Gibco™ A3582901
84.71 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
El medio Neurobasal Plus es un medio basal neuronal que proporciona las tasas más altas de supervivencia in vitro de neuronas derivadas de células madre humanas y de roedores primarios cuando se utiliza con el suplemento B-27 Plus. El medio Neurobasal Plus ofrece una formulación optimizada, un proceso de fabricación mejorado y un control de calidad más estricto de las materias primas y el producto final. Estas mejoras permiten las tasa más alta de supervivencia de células neuronales, mejora de la actividad electrofisiológica y aumenta la madurez funcional frente a otros sistemas de medios de cultivo de células neuronales.
El medio Neurobasal Plus, cuando se combina con el suplemento B-27 Plus, ofrece:
- Tasa de supervivencia un 50 % más alta, como mínimo, de neuronas de ratas primarias que con el medio neurobasal clásico y el suplemento B-27
- Tasa de supervivencia más alta de neuronas derivadas de células madre humanas, de ratón y rata primarios que otros sistemas de medios neuronales libres de suero disponibles comercialmente
- Mejora de la actividad electrofisiológica y la madurez: actividad espontánea más uniforme, estable y sincronizada en neuronas de roedores primarios después de 10 días que con el medio neuronal BrainPhys™
- Acelera el crecimiento de neuritos y aumenta el número de punciones sinápticas positivas
Disponible como medio basal de 500 ml, el medio Neurobasal Plus puede sustituir sin problemas a otros medios de cultivo de células neuronales, como el medio neurobasal clásico. El sistema de cultivo neuronal B-27 Plus también está disponible para su compra y consta del suplemento B-27 Plus y un medio Neurobasal Plus, con lo que ofrece una valiosa solución todo en uno útil.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Líquido | |
Rojo de fenol | |
Ambiente |
Células neuronales | |
Cultivo de células neuronales | |
Medio neurobasal | |
Neurobasal™ | |
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, osmolalidad, pH |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.