Learn More
Gibco™ Modified IMEM (Improved Minimum Essential Medium), with L-glutamine, without gentamicin sulfate
El medio esencial mínimo es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
Marca: Gibco™ A1048901
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Requires : Suplementación
Descripción
El medio MEM se puede usar con diversas células de mamífero adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos primarios de rata.
- Es una formulación modificada del medio MEM de Eagle que contiene hierro, cinc, putrescina, ácidos grasos y gentamicina.
- La modificación también incluye concentraciones muy altas tanto de cloruro de colina como de i-inositol.
- Se ha modificado adicionalmente con L-glutamina y sin sulfato de gentamicina.
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio MEM de Richter Gibco se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2-– 8 °C. Proteger de la luz. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Astrocitos de rata primarios | |
1 X | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, zinc | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Sin gentamicina, Sin HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.