Learn More
Gibco™ MEM, powder
El medio esencial mínimo es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
36.20€ - 144.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos |
Tipo de célula | Astrocitos de rata primarios |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Formulario | Polvo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11534516
|
Gibco™
61100087 |
10 L |
36.20€
10 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11544516
|
Gibco™
61100103 |
50 L |
144.00€
50 litros |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
- El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios.
- Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Con: L-glutamina, rojo fenol
- Sin: HEPES, bicarbonato sódico
Uso de MEM
- El MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- El MEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
- Este producto se hace con sales de Earle para su uso en un incubador de CO2.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Astrocitos de rata primarios | |
Polvo | |
Suplementos de suero estándar | |
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
Libre de material de origen animal | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico | |
Gibco™ |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.