Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, sin glutamina
El medio esencial mínimo se utiliza normalmente en todos los medios de cultivo celular
61.00€
Especificaciones
Línea de células | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos |
---|---|
Tipo de célula | Astrocitos de rata primarios |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12599049
|
Gibco™
10370021 |
500 mL |
61.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. El medio MEM Gibco fue desarrollado por Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.
- Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
- Modificado de la siguiente manera: con NEAA, bajo contenido en glucosa y rojo fenol; sin L-glutamina ni HEPES
- Fabricado con sales de Earle
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol, Aminoácidos no esenciales | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
Astrocitos de rata primarios | |
1 X | |
MEM (medio esencial mínimo) | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.