Learn More
Gibco™ Sheep Serum, New Zealand origin
Normalmente menos de un año de edad
Marca: Gibco™ 16070096
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen:Nueva Zelanda
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Oveja/ovino | |
Líquido | |
500 mL | |
Estéril con filtro | |
Gibco™ |
Un año o menos | |
Nueva Zelanda | |
Suero de oveja | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Embalaje sostenible | |
Congelado |
Para uso diagnóstico in vitro.