Learn More
Gibco™ Sulfato de kanamicina
Antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de la bacteria Streptomyces hydroscopicus
Marke: Gibco™ 11815024
52.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Beschreibung
- Un antibiótico soluble en agua originalmente purificado a partir de la bacteria Streptomyces kanamyceticus.
- La kanamicina actúa al unirse a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e inhibir la síntesis de proteínas en bacterias susceptibles.
- La kanamicina Gibco™ es eficaz contra una amplia variedad de bacterias gramnegativas y algunas bacterias grampositivas.
- Se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares.
- Se proporciona como solución madre de 10 mg/ml y la concentración de trabajo recomendada para el cultivo celular es de 100 µg/ml.
- Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se han registrado en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que tienen la certificación según la norma ISO 13485.
- Almacenar a una temperatura de entre -5 °C y -20 °C
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que están registradas en la FDA de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
Spezifikation
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Kanamicina | |
5 g |
Polvo | |
Selección bacteriana | |
Ambiente |
Para uso exclusivo en investigación:no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.