Learn More
Gibco™ IMDM, GlutaMAX™ Supplement
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells.
63.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | Células Jurkat, COS-7 y macrófagos |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12539089
|
Gibco™
31980030 |
500 mL |
63.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells. We offer a variety of IMDM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This IMDM is modified as follows:
With: GlutaMAX™, Phenol Red
Without: α-thioglycerol, 2-mercaptoethanol
The complete formulation is available.
Using IMDM
IMDM, a modification of Dulbecco's Modified Eagle Medium, includes selenium as well as additional amino acids and vitamins. In addition, this unique medium lacks iron, with potassium nitrate replacing ferric nitrate. IMDM with GlutaMAX™ supplement minimizes toxic ammonia build-up and improves cell viability and growth in an easy-to-use format. IMDM contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, IMDM requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). IMDM uses a sodium bicarbonate buffer system (3.024 g/L), and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
Células Jurkat, COS-7 y macrófagos | |
1 X | |
IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove) | |
Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
Diagnóstico in vitro.