Learn More
Gibco™ Higromicina B (50 mg/ml)
Antibiótico soluble en agua purificado a partir de la bacteria Streptomyces hydroscopicus
Marca: Gibco™ 10687010
289.69 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
- Se utiliza como antibiótico de selección bacteriana en un rango de concentración entre 200 y 500 μg/ml
- Se suministra como una solución de 50 mg/ml
- La resistencia a la higromicina B se obtiene por el gen de resistencia a la hibromicina de E. coli (hyg o hph).
- La higromicina B tiene un modo de acción diferente a los reactivos de selección Geneticin™, blasticidina S o Zeocin™, lo que hace que sea una opción excelente para los experimentos de selección doble.
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, selección, cultivo de células Sf9 a Sf21, transfección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente |
|
Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos | |
Higromicina | |
Selección⁄generación de líneas celulares estables eucariotas |
50 mg/mL | |
Líquido | |
Estéril | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- HYGROMYCIN B
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hygromycin B
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.