Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nutrient Mix, powder
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) was designed for serum-free single-cell plating of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells.
35.60€ - 238.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Tipo de célula | Astrocitos de rata primarios |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Mezcla de nutrientes F-12 de Ham |
Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15480604
|
Gibco™
21700075 |
10 x 1 L |
35.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10472882
|
Gibco™
21700018 |
50 L |
238.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) was designed for serum-free single-cell plating of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells. F-12 has since been used for serum-free growth of CHO cultures as well as serum-supplemented growth of other mammalian cells, including chondrocytes and rat prostate epithelial cells. We offer a variety of Gibco™ F-12 modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This Ham's F-12 is modified as follows:
With: L-glutamine, Phenol Red
Without: Sodium Bicarbonate
The complete formulation is available.
Compared to other basal media, F-12 contains a wider variety of components, including zinc, putrescine, hypoxanthine, and thymidine. Serum-free growth of CHO cells in F-12 has led to a variety of improved formulations.
Gibco™ F-12 contains no proteins or growth factors. Therefore, F-12 requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). F-12 uses a sodium bicarbonate buffer system (1.176 g/L) and therefore requires a 5-10% CO2 environment to maintain physiological pH. Powder forms of Gibco™ cell culture medium require sodium bicarbonate supplementation, pH adjustment, and filtration at the time of preparation (see protocol for details).
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Compliance
Gibco F-12 is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Polvo | |
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
Astrocitos de rata primarios | |
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham | |
Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico | |
Gibco™ |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.Para uso diagnóstico in vitro.