Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, Nueva Zelanda
Diseñado para eliminar la necesidad de dividir en alícuotas, y el riesgo de contaminación y variabilidad que conlleva. Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
121.00€ - 1128.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
País de origen | Nueva Zelanda |
Serum Treatment | Estándar (esterilizado mediante filtro) |
Esterilidad | Estériles |
Concentración de endotoxinas | ≤5 EU/ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11548836
|
Gibco™
10091148 |
500 mL |
954.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15505319
|
Gibco™
A3160901 |
50 mL |
121.00€
50 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15515319
|
Gibco™
A3160902 |
10 x 50 mL |
1128.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/ml
- Nivel de hemoglobina: ≤30 mg/dl (niveles habituales de ≤25 mg/dl)
- El diseño de la botella elimina la necesidad de alícuota y la variabilidad que conlleva. Y eso mejora sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- Genera un 33 % menos de residuos que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
- Los sueros bovinos fetales Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y presupuesto
- Categoría de los sueros: Premium (seguro)
- Origen: Nueva Zelanda
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
≤5 EU/ml | |
Congelado |
Nueva Zelanda | |
Estériles | |
≤30 mg/dL |
Para uso diagnóstico in vitro.