Learn More
Gibco™ SFB de células madre embrionarias, cualificado, formato One Shot™, de origen estadounidense
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
91.25€ - 892.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Age Fetal
Especie Ganado/bovino
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11500526
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
16141079
500 mL
892.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15946942
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
16141002
50 mL
91.25€
50 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
11590516
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
16141061
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Estados Unidos
  • Se han sometido a pruebas específicas para comprobar la capacidad de mantener la morfología celular no diferenciada de las células madre embrionarias
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células madre embrionarias, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Ganado/bovino
Líquido
Suero fetal bovino
Estériles
Congelado
Fetal
Estados Unidos
Frasco
Estándar (esterilizado mediante filtro)
Válido para células madre embrionarias
Documentos
Product Certifications
Para uso diagnóstico in vitro.