Learn More
Gibco™ DPBS, sin calcio, sin magnesio
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
35.47€ - 792.00€
Especificaciones
Clasificación | Libre de material de origen animal |
---|---|
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) |
Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
Osmolalidad | 270 - 300 mOsm/kg |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15326239
|
Gibco™
14190144 |
500 mL |
35.47€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12559069
|
Gibco™
14190250 |
10 x 500 mL |
372.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10444402
|
Gibco™
14190136 |
1000 mL |
44.76€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11544556
|
Gibco™
14190342 |
5 L |
296.00€
5 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11554556
|
Gibco™
14190359 |
10 L |
422.00€
10 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11340972
|
Gibco™
14190367 |
20 L |
792.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
- Por lo general, se emplean formulaciones con calcio y magnesio como medio de transporte o para la preparación de reactivos.
- Almacenar a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C
Modificado de la siguiente manera
- Con: calcio, magnesio, glucosa y piruvato sódico
- Sin: rojo de fenol
Para uso exclusivo en investigación: No se ha diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Libre de material de origen animal | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco | |
270 - 300 mOsm/kg | |
Sin rojo fenol | |
Líquido |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Desde 7,0 hasta 7,3 | |
Estéril con filtro | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.