Learn More
Gibco™ DMEM, powder, low glucose, pyruvate
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM Gibco™, en polvo, con bajo contenido en glucosa, piruvato y tampón sin bicarbonato sódico se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
56.50€ - 139.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Línea de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Tipo de célula Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
Formulario Polvo
Serum Level Suplementos de suero estándar
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10276232
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
31600083
10 L
56.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10144602
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
31600091
50 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamíferos diferentes.
  • Las células cultivadas con éxito en el DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12.
  • Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: Bajo contenido en glucosa, L-glutamina, piruvato sódico, rojo fenol
  • Sin: Bicarbonato sódico, HEPES
Uso de DMEM
  • El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle.
  • Se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
  • El DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
Suplementos de suero estándar
Sin HEPES, Sin Bicarbonato sódico
Gibco™
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Polvo
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Temperatura ambiente
Documentos
Product Certifications
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa a seres humanos ni a animales