Learn More
Gibco™ DMEM, polvo, alto contenido en glucosa, piruvato
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM Gibco™, en polvo, con alto contenido en glucosa, piruvato y tampón sin bicarbonato sódico se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
Marca: Gibco™ 12800017
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Requires : Suplementación
Descripción
- El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamíferos.
- Las células cultivadas con éxito en el DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12.
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Con: Alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo de fenol, piruvato sódico
- Sin: HEPES, bicarbonato sódico
Uso de DMEM
- El DMEM es único, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle.
- Se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
- El DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- El DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso | |
Polvo | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 x 1 L |
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 | |
Libre de material de origen animal | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Diagnóstico in vitro.