Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, sin glutamina, sin rojo fenol
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM Gibco™, con alto contenido en glucosa, sin glutamina ni rojo fenol, se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
Marca:  Gibco™ 31053028
20.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21883" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11594416
  • 26.32€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Requires : Suplementación
Descripción
Descripción
  • Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
  • Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
1 X
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Estéril con filtro
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Embalaje sostenible
Gibco™
Temperatura ambiente
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Libre de material de origen animal
Líquido
Suplementos de suero estándar
Alto contenido en glucosa
4500 mg/L
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Diagnóstico in vitro.