Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, HEPES, sin rojo fenol
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEMF Gibco™ con alto contenido en glucosa, HEPES, sin rojo fenol, se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
18.09€ - 149.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Línea de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Tipo de célula Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11520556
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
21063029
500 mL
18.09€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11330892
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
21063045
10 x 500 mL
149.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
  • Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
DMEM is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
1 X
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Estéril con filtro
Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Temperatura ambiente
HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Libre de material de origen animal
Líquido
Suplementos de suero estándar
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Embalaje sostenible
Gibco™
Documentos
Product Certifications
Diagnóstico in vitro.