Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, sin rojo de fenol
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM/F-12 Gibco™, HEPES, sin rojo de fenol se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y tisulares humanos ex vivo.
37.27€ - 305.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz) Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11580376
|
Gibco™
11039021 |
500 mL |
37.27€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11590376
|
Gibco™
11039047 |
10 x 500 mL |
305.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz) Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 | |
Estéril con filtro | |
Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.