Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, suplemento GlutaMAX™
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEMF/12 Gibco™, suplemento GlutaMAX™ se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
Marca: Gibco™ 10565018
50.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21883" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.94500kg
Requires : Suplementación
Descripción
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™, GlutaMAX™ | |
Temperatura ambiente |
MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 | |
Estéril con filtro | |
Sin HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.