Learn More
Gibco™ DMEM/F-12
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. DMEM/F-12 Gibco™ se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
35.78€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz) Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata |
Tipo de célula | Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso |
Clasificación | Libre de material de origen animal |
Concentración | 1 X |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11554546
|
Gibco™
11320033 |
500 mL |
35.78€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
- Contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo de Eagle.
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3.7 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, y líneas celulares como HeLa, 293, Cos-7 y PC-12.
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz) Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 | |
Estéril con filtro | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata | |
Libre de material de origen animal | |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Temperatura ambiente |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.