Learn More
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin
Obtenido a partir de ganado bovino de 12 a 24 meses de edad
34.62€ - 105.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Age | De 12 a 24 meses |
Especie | Ganado/bovino |
País de origen | Nueva Zelanda |
Formulario | Líquido |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
11580636
|
Gibco™
26170035 |
100 mL |
34.62€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11590636
|
Gibco™
26170043 |
500 mL |
105.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Specifications
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Líquido | |
Suero bovino adulto | |
Estéril con filtro | |
Congelado |
De 12 a 24 meses | |
Nueva Zelanda | |
Frasco | |
Inactivado por calor | |
Gibco™ |