Learn More
Gibco™ Sistema de cultivo B-27™ Plus Neuronal
El sistema de cultivo neuronal B-27 Plus es un sistema de medios de próxima generación que proporciona la tasa más alta de supervivencia in vitro de neuronas derivadas de células madre humanas y de roedores primarios.
Marca: Gibco™ A3653401
180.60 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
El sistema de cultivo neuronal B-27™ Plus está compuesto por el suplemento B-27 Plus (50X) y el medio Neurobasal Plus. Este sistema es una evolución de los productos de cultivo de células neuronales más citados, el suplemento B-27 y el medio Neurobasal. Ofrece una formulación optimizada, un proceso de fabricación mejorado y un control de calidad más estricto de las materias primas y el producto final. Estas mejoras permiten las tasa más alta de supervivencia de células neuronales, mejora de la actividad electrofisiológica y aumenta la madurez funcional frente a otros sistemas de medios de cultivo de células neuronales.
El sistema de cultivo neuronal B-27 Plus ofrece:
- Tasa de supervivencia un 50 % más alta, como mínimo, de neuronas de ratas primarias que con el suplemento clásico B-27 y el medio neurobasal
- Tasa de supervivencia más alta de neuronas derivadas de células madre humanas, de ratón y rata primarios que otros sistemas de medios neuronales libres de suero disponibles comercialmente
- Mejora de la actividad electrofisiológica y la madurez: actividad espontánea más uniforme, estable y sincronizada en neuronas de roedores primarios después de 10 días que con el medio neuronal BrainPhys™
- Acelera el crecimiento de neuritos y aumenta el número de punciones sinápticas positivas
Disponible como un suplemento 50X de 10 ml con 500 ml de medio basal, el sistema de cultivo neuronal B-27 Plus puede sustituir sin problemas otros sistemas de cultivo de células neuronales, como el suplemento B-27 clásico y el medio Neurobasal. Los componentes individuales del sistema también están disponibles para su compra por separado.
Especificaciones
• Suplemento L B-27 Plus de 10 ml (50X), almacenar a entre –5 y –20 °C, proteger de la luz • Medio Neurobasal Plus de 500 ml, almacenar entre 2–8 °C, proteger de la luz |
|
Sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Ambiente |
Células neuronales | |
Cultivo de células de mamífero | |
Sistema de cultivo neuronal | |
B-27™, Neurobasal™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.