Learn More
Gibco™ Advanced RPMI 1640 Medium
Advanced RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation.
38.65€ - 334.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Línea de células | Sp2, Vero, Raji, Daudi y Jurkat |
Clasificación | Origen animal |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520446
|
Gibco™
12633012 |
500 mL |
38.65€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11530446
|
Gibco™
12633020 |
10 x 500 mL |
334.00€
paquete de 10 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Advanced RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 is a widely used basal medium that allows the culture of mammalian cells with reduced Fetal Bovine Serum (FBS) supplementation. Compared to classic RPMI 1640, serum supplementation can be reduced by 50-90% with no change in growth rate or morphology.i Cells successfully cultured in Advanced RPMI 1640, with no adaptation, include Sp2, Vero, Raji, Daudi, and Jurkat.
This Advanced RPMI 1640 is manufactured as follows:
With: Glucose, Non-essential Amino Acids, Sodium Pyruvate, Phenol Red
Without: L-glutamine, HEPES
The complete formulation is available.
Gibco™ Advanced RPMI 1640 is unique from other media due to addition of the following ingredients to allow for serum reduction: ethanolamine, glutathione, ascorbic acid, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipid-rich bovine serum albumin for cell culture, and the trace elements sodium selenite, ammonium metavanadate, cupric sulfate, and manganous chloride.
Product Use
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Advanced RPMI 1640 requires supplementation with 1-5% Fetal Bovine Serum and 4 mM L-glutamine or GlutaMAX™ supplement. Many cell lines do not require adaptation to this media. The FBS concentration must be optimized for each cell line to obtain maximum serum reduction. Advanced RPMI 1640 uses a sodium bicarbonate buffer system (3.7 g/L) and therefore requires a 5-10% CO2 environment to maintain physiological pH.
iAdvanced Media: Reduced Sera Solutions. Quest, 2004. 1.3:26-30.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Advanced RPMI 1640 is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standards.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Origen animal | |
Líquido | |
Avanzado (suero reducido) | |
Glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales | |
Embalaje sostenible | |
Gibco™ |
Sp2, Vero, Raji, Daudi y Jurkat | |
1 X | |
Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.