Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Diseñadas para su uso en recipientes y viales de gran tamaño. Estos modelos gigantes de barras agitadoras magnéticas con revestimiento de PTFE son esterilizables en autoclave.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10300kg
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
27 mm | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Cilíndrico |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
1 unidad | |
Sí | |
57 mm |