Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Diseñadas para su uso en recipientes y viales de gran tamaño. Estos modelos gigantes de barras agitadoras magnéticas con revestimiento de PTFE son esterilizables en autoclave.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.31500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10369640
  • 32.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
27 mm
Blanco
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Cilíndrico
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
1 unidad
159 mm