Learn More
Brady™ Símbolo de GHS - Peligro respiratorio, marcadores individuales en un rollo
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
Marca: Brady™ 834187
61.68 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
- Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
- Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Satinado | |
250/Paq. | |
21 mm | |
21 mm | |
Diamond |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Negro sobre Blanco |