Learn More
Thermo Scientific™ Caudalímetro de gases GFM Pro
Mida y controle el flujo de todos los tipos de gases de forma rápida y eficiente con el caudalímetro de gases Thermo Scientific™ GFM Pro.
Marca: Thermo Scientific™ 66002-010
Detalles adicionales : Peso : 0.83848kg
Descripción
Mida y controle el flujo de todos los tipos de gases de laboratorio de forma rápida y eficiente con el caudalímetro de gases Thermo Scientific™ GFM Pro. Diseñado especialmente para su uso con sistemas de GC, este caudalímetro con certificado de la CE tiene un intervalo de medición de 0,5–500 mL/min. Además, mide el caudal volumétrico de cualquier gas con una precisión de +/- 2 % o +/- 0,2 mL/min, lo que sea mayor. Su interfaz fácil de usar cuenta con un indicador de advertencia cuando se supera el límite superior y un sistema de corte automático. Se ha clasificado como dispositivo a prueba de explosiones, por lo que se puede usar con gases inflamables y explosivos. El diseño compacto y ergonómico permite su uso como equipo de sobremesa o de mano. Además, cuenta con asas laterales que le confieren mayor durabilidad.
Información del producto adicional- Salida de datos a través del puerto USB
- Calibración: trazable a patrones primarios NIST
- Dos pilas AA
- Servicio de recalibración disponible
Especificaciones
±2 % de flujo o ±0,05 mL/min, lo que sea mayor | |
Caudalímetro electrónico de gases |