Learn More
Aalborg™ Kit de montaje TIO-GFC
Diseñados especialmente para el laboratorio, estos kits ofrecen una forma económica y diversa de adquirir capacidades de medición de flujo. El kit de montaje Aalborg™ TIO-GFC permite cambiar fácilmente los tubos de flujo en el campo.
Marca: Aalborg™ KIT-TC-230EU-2C
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los kits se envían en prácticos maletines de transporte de plástico moldeado.
- Los tubos de flujo y los flotadores son intercambiables en las estructuras suministradas, lo que facilita la superposición de los intervalos de flujo.
- Para líquidos no corrosivos, utilice el kit de aluminio.
- Para los productos corrosivos, considere utilizar el kit de acero inoxidable.
- Para aplicaciones corrosivas a baja presión o para un servicio de fluidos de alta pureza, especifique el kit de PTFE.
- Se suministra con flotadores de vidrio instalados.
Especificaciones
230 V | |
Kit de montaje GFC |