Learn More
Buerkle™ Botes polipropileno para muestras, asépticos
Bote para muestras con tapa de cierre hermética. La tapa se puede abrir con una mano y se orienta en un ángulo de 90°. El líquido/condensado de la tapa se conduce a una acanaladura colectora integrada en la tapa, por lo que nada se pierde ni gotea. El bote es absolutamente estanco.
0.80€ - 2.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Bote para muestras |
---|---|
Color | Translúcido |
Descripción | Recipiente de muestras |
Color del tapón | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10513713
|
Buerkle™
6206-0060 |
31 mm | 50 ml | 78 mm |
0.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10055271
|
Buerkle™
6206-0100 |
43 mm | 90 ml | 80 mm |
0.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10376992
|
Buerkle™
6206-0300 |
75 mm | 300 mL | 88 mm |
2.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Bote para muestras con tapa de cierre hermética. La tapa se puede abrir con una mano y se orienta en un ángulo de 90°. El líquido/condensado de la tapa se conduce a una acanaladura colectora integrada en la tapa, por lo que nada se pierde ni gotea. El bote es absolutamente estanco, sin hendiduras, por lo que resulta fácil de llenar y de vaciar sin restos. El bote para muestras se fabrica en condiciones asépticas. Se puede tratar en autoclave y congelar.
- PP, transparente
- Aséptico
- Con espacio para escribir y escala
Especificaciones
Bote para muestras | |
Recipiente de muestras | |
Esterilizable en autoclave | |
Aptos para su uso con productos alimenticios | |
1 | |
Polipropileno |
Translúcido | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Tapón hermético | |
Sí | |
Tapón hermético con ranura de absorción |