Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad de uso general
Marca:  Alla France™ 3010FG090/20-qp
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11783183
  • 76.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Cada una
±0,002 g/ml
Para uso general
Hidrómetro de densidad de uso general
300 mm
De 0,900 a 1,000 g/ml