Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de ARN GeneJET
Purificación de ARN total a base de membrana de sílice a partir de sangre de mamíferos, cultivos celulares y tejidos, así como insectos, levaduras y bacterias. Se proporciona en un práctico formato de columna centrifugación.
291.00€ - 1226.00€
Especificaciones
Isolation Technology | Columna de centrifugación |
---|---|
Tiempo de purificación | 15 min |
Volumen de elución | 50–100 μL |
Tipo de muestra | Bacterias, sangre, células, tejido, levadura, Insects, Enzymatic Reactions |
Tipo de producto final | Total RNA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10171080
|
Thermo Scientific™
K0732 |
250 Preps |
1226.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10558360
|
Thermo Scientific™
K0731 |
50 Preps |
291.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit de purificación GeneJET RNA es un sistema sencillo y eficiente para la purificación de ARN total procedente de células cultivadas de mamíferos, tejidos, células sanguíneas humanas, bacterias y levaduras.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de gradientes de cloruro de cesio, precipitaciones de alcohol o extracciones tóxicas de fenol-cloroformo.
Las moléculas de ARN con más de 200 nucleótidos se pueden aislar con GeneJET RNA Purification Kit en 15 minutos después de la fase de lisis. El ARN purificado de gran calidad se puede utilizar en un amplio espectro de aplicaciones posteriores tales como RT-PCR, RT-qPCR, Northern blot y otros análisis basados en ARN.
Características destacadas- Universal: puede usarse para muestras de células y tejidos de una amplia gama de fuentes, como sangre de mamíferos, cultivos de células de mamíferos, tejidos de mamíferos, insectos, levaduras y bacterias
- Eficiente: gran producción del ARN total
- Rápido: 15 minutos después del paso de lisis
- Puro: una proporción de A260/280 > a 1,9
- Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recogida
- Extracción rápida de ARN de gran pureza apto para todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:
- RT-PCR
- Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR)
- Northern blotting
- Ensayo de protección de nucleasas
- Proteinasa K
- Tampón de lisis
- Tampón de lavado 1 (concentrado)
- Tampón de lavado 2 (concentrado)
- Agua sin nucleasa
- Columnas de purificación de ARN GeneJET (preensambladas con tubos de recogida)
- Tubos de recogida (2 ml)
- Tubos de recogida (1,5 ml)
- Protocolo detallado
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
50–100 μL | |
Total RNA | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos, Northern Blotting, construcción de bibliotecas ADNc | |
Room Temperature | |
Up to 160 μg |
15 min | |
Bacterias, sangre, células, tejido, levadura, Insects, Enzymatic Reactions | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Mini | |
Bacteria: ≤109 cells Blood: 0.5 mL Cells: ≤107 Tissue and Insects: 30 mg Yeast: ≤4 x 108 cells Enzymatic reactions: ≤100 μL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.