Learn More
Syngene™ GeneGnome XRQ
GeneGnome XRQ Benchtop de Syngene™ es un sencillo sistema de adquisición de imágenes de quimioluminiscencia para western blot
Marca: Syngene™ GGNOME-XRQ-NPC
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
Descripción
GeneGnome XRQ es un sistema de adquisición de imágenes exclusivo para quimioluminiscencia rentable y de alto rendimiento. Se ha demostrado que la adquisición de imágenes de alto rendimiento logra una sensibilidad comparable a la película, con la ventaja añadida de utilizar herramientas de software avanzadas para optimizar la adquisición de imágenes de bandas tenues.
- Cámara de 16 bits de alta resolución refrigerada mediante Peltier (con 65535 escalas de grises) con capacidad para producir imágenes de 4 MP.
- El chip de la cámara es líder en su clase con un rendimiento cuántico del 73 % a 425 nm (máximo del 77 %). T
- Objetivo F0.95 fijo para tiempos de adquisición breves.
- El área de visualización máxima disponible es de 11 × 8cm.
- Se necesita PC (no incluido).
GeneSys es un software basado en aplicaciones diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas.
- Sencilla interfaz de usuario basada en iconos que se puede utilizar en plataformas Win10, 8 y 7.
- Elimina la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes y produce imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla.
- Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras.
- Los archivos también se pueden guardar en formato TIFF, JPEG y BMP.
- Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro.
- Todas las imágenes capturadas se pueden editar fácilmente con anotaciones, herramientas de edición, nitidez de la imagen y se pueden exportar a GeneTools.
El software GeneTools proporciona al usuario una rápida cuantificación de las muestras y pasa de transferencias a datos analizados en muy pocos pasos. Entre los tipos de muestras de análisis se incluyen:
- Peso molecular
- Recuento de colonias
- Transferencia de manchas
- Correspondencia de bandas.
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en archivos de Word y Excel para revisarlos fácilmente.
Los software GeneSys y GeneTools cumplen los requisitos de 21 CFR parte 11 y de los entornos de GLP.
El sistema incluye 3 años de garantía (devolución a fábrica), licencias ilimitadas del software de análisis GeneTools y dos actualizaciones de software gratuitas al año.
Especificaciones
None | |
100-240 V | |
43 cm | |
4 MP | |
17.3 in. | |
F0.95 Fixed | |
11 x 8 cm | |
Adquisición de imágenes de quimioluminiscencia de muestras de 11 x 8 cm | |
Azul |
50 Hz | |
16.9 in. | |
17.3 in. | |
14.8 in. | |
37.5 cm | |
1 unidad | |
37,5 x 44 x 43 cm | |
Syngene | |
Captor de imágenes |