Learn More
UVP GelSolo
UVP GelSolo es un sistema compacto, fácil de usar y autónomo para la documentación de geles, diseñado para adquirir imágenes de geles fácilmente y sin necesidad de formación. Ideal para laboratorios multiusuario y formación práctica.
10865.00€ - 12270.00€
Especificaciones
Pantalla | Pantalla táctil de 11,6 in |
---|---|
Fondo (imperial) | 15,1 in |
Altura (imperial) | 31,7 in |
Anchura (imperial) | 39,4 in |
Tipo de lente | De 8 a 48 mm, objetivo de zoom manual f/1.2 |
Código de producto | Marca | Área de filtro | Transiluminador | Tensión | Longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtro | Transiluminador | Tensión | Longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16359803
|
UVP
849-97-0934-02 |
20 x 20 cm | M-20V | 230 V | 302 nm |
10865.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16369803
|
UVP
849-97-0935-02 |
21 x 26 cm | M-26V | 230 V | 302 nm |
11170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16379803
|
UVP
849-97-0936-02 |
25 x 26 cm | M-26XV | 230 V | 302 nm |
11485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16389803
|
UVP
849-97-0937-02 |
20 x 20 cm | LM-20 | 230 V | 302/365 nm |
11170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16399803
|
UVP
849-97-0938-02 |
21 x 26 cm | LM-26 | 230 V | 302/365 nm |
11485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16309813
|
UVP
849-97-0939-02 |
20 x 20 cm | LMS-20 | 230 V | 254/302/365 nm |
11955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16319813
|
UVP
849-97-0940-02 |
21 x 26 cm | LMS-26 | 230 V | 254/302/365 nm |
12270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Sistema de documentación de geles de alta calidad y fácil de usar, ideal para capturar, guardar e imprimir imágenes de geles.
- Cámara de alta resolución de 5,0 MP
- Fácil acceso al objetivo de alto contraste de 8 a 48 mm con zoom manual f/1.2 para ajustar la apertura, el zoom y el enfoque
- Pantalla de 11,6 in integrada con software de adquisición de imágenes intuitivo
- Las luces LED epi-white y epi-blue permiten una variedad de aplicaciones de adquisición de imágenes de geles
- 7 Opciones distintas de transiluminador UV disponibles en función del tamaño del filtro (20 × 20, 21 × 26 o 25 × 26 cm) y la longitud de onda UV (302, 302/365 o 254/302/365 nm)
- La intensidad UV se puede controlar en transiluminadores de modelo de longitud de onda única
- Los sistemas incluyen una rueda de filtros de 3 posiciones y un filtro de bromuro de etidio
- Filtros de emisión adicionales y una variedad de placas de conversión UV disponibles
- Analice los geles con el software de análisis VisionWorks incluido
- Almacenamiento de datos de fácil acceso para guardar imágenes en la unidad USB, en el sistema o en el ordenador de red
- Puertas de acceso laterales para recolocar y cortar el gel durante la visualización del mismo en la pantalla
- Las aplicaciones incluyen geles de ADN fluorescentes, geles de proteínas fluorescentes y geles de proteínas colorimétricos
Especificaciones
Pantalla táctil de 11,6 in | |
31,7 in | |
De 8 a 48 mm, objetivo de zoom manual f/1.2 |
15,1 in | |
39,4 in | |
5,0 megapíxeles |