Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH rellenos de gel
Este electrodo de pH con un cuerpo de epoxi antiimpactos especial resulta ideal para la medición de soluciones acuosas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Código de producto. 11789788
  • 133.56€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuerpo de epoxi esmerilado de electrodo de PH
  • Electrodo de pH con cuerpo de epoxi antichoque especial para solución acuosa
Especificaciones
Especificaciones
BNC
12 mm
Conector BNC
1 m
Desde 0 hasta 13
Electrodo de pH con cuerpo de epoxi antichoque especial para solución acuosa.
pHast Temp
120 mm
pH relleno de gel
De -5 °C a +100 °C