Learn More
Cytiva Proteasa trombina
Para la separación específica del sitio de la etiqueta GST de las proteínas expresadas mediante el uso de vectores pGEX-T
Marca:  Cytiva 27-0846-01
Detalles adicionales : Peso : 0.02340kg
Código de producto. 10218854
  • 164.00€ / 500 unidades
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se suministra como polvo liofilizado.
  • Permite la división específica del sitio de proteínas de fusión que contienen una secuencia accesible de reconocimiento de trombina
  • Purificado a partir de plasma bovino; funcionalmente libre de otros factores de coagulación, plasminógeno y plasmina
  • Puede usarse después de la purificación por afinidad o mientras las proteínas de fusión están unidas a Glutathione Sepharose™ 4B, Gluthatione Sepharose High Performance o Gluthatione Sepharose 4 Fast Flow
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de elución: 50 mM de Tris HCl, 10 mM de glutationa reducida de pH 8, tampón de disociación: Solución salina tamponada con fosfato (PBS): 140 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl, 10 mM de Na2HPO4, 1,8 mM de KH2PO4 de pH 7,3
Proteína de fusión de proteasa de trombina
500U
Separación diferenciada de la etiqueta GST de proteínas expresadas utilizando vectores pGEX-T, una unidad de enzima escinde el 90 % de 100 μg de una proteína de fusión de GST de prueba cuando se incuba en PBS 1X a 22 °C durante 16 horas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: thrombin