Learn More
Cytiva Unidad de transferencia semiseca TE 77 PWR
El TE 77 PWR ofrece la comodidad de una fuente de alimentación integrada y una función de parada automática exclusiva. La transferencia se detiene cuando se agota el tampón, lo que evita el sobrecalentamiento.
Marca: Cytiva 11-0013-42
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Probado para su uso con reactivos de Western Blotting (inmunotransferencia) Amersham ECL
- Fuente de alimentación incorporada
- Utilice un tampón mínimo, solo lo suficiente para saturar los papeles de transferencia y membranas
- Los electrodos perforados de platino-titanio y acero inoxidable de larga duración proporcionan transferencias uniformes y sin contaminación
- Utilice corriente y tensión bajas para las transferencias
Especificaciones
Blotter semiseco Amersham™ ECL™ | |
Unidad de transferencia semiseca TE 77 PWR |