Learn More
Cytiva Medio de GammaBind™ G Sepharose™
Utilice GammaBind™ recombinante para la purificación de anticuerpos a escala de laboratorio. El medio Cytiva Life Sciences™ GammaBind™ G Sepharose™ se une a todas las subclases de IgG de humano, ratón y rata, e IgG total de cobaya, conejo, cabra, oveja, vaca y caballo
801.00€ - 8127.31€
Especificaciones
Tipo de producto | Medio de Sepharose |
---|---|
Capacidad de unión | > 18 mg de IgG humana/ml, 6 mg de IgG de ratón/ml |
Concentración de ligando | ≈ 3 mg de GammaBind G, tipo 2/ml de gel drenado |
Tamaño de partículas | 45 μm-165 μm |
pH | 3-9 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11574945
|
Cytiva
17-0885-04 |
250mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11554945
|
Cytiva
17-0885-01 |
5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11564945
|
Cytiva
17-0885-02 |
25 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Se une a todas las subclases de IgG de humano, ratón y rata, e IgG total de cobaya, conejo, cabra, oveja, vaca y caballo. Diseñado para la purificación de anticuerpos a escala de laboratorio.
- No reaccionará de forma cruzada con otras proteínas séricas como IgM, IgE, IgA o transferrina
- Ligando: tipo 2 de GammaBind G sin región de unión de albúmina
- Método de acoplamiento de ligando: activación de bromuro de cianógeno
- Densidad de ligando: ≈ 3 mg de GammaBind G, tipo 2/ml de medio
- Número de puntos de unión de IgG por ligando: 2
- Matriz: agarosa, 4 %
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Capacidad de unión: > 18 mg de IgG humana/ml, 6 mg de IgG de ratón/ml
- Estabilidad de pH: de 3 a 9 (en funcionamiento), de 2 a 9 (periodo corto)
Especificaciones
Medio de Sepharose | |
≈ 3 mg de GammaBind G, tipo 2/ml de gel drenado | |
3-9 | |
PBS pH 7, 20 % etanol |
> 18 mg de IgG humana/ml, 6 mg de IgG de ratón/ml | |
45 μm-165 μm | |
Para la purificación de proteínas por acoplamiento de afinidad |