Learn More
Thermo Scientific™ Kit de instalación para GC
Añada un sistema de GC a su mesa de laboratorio con el kit de instalación para GC Thermo Scientific™. Los tubos y accesorios necesarios se suministran cómodamente en este kit.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-888
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Añada un sistema de GC a su banco de laboratorio con el kit de instalación de GC Thermo Scientific™. Los tubos y accesorios necesarios se suministran cómodamente en este kit.
Incluye:
Cortador de tubos; escariador de 3,05 x 6,35 mm (0,12 x 0,25 in); llave de 11,18 mm (0,44 in); llave de 12,70 mm (0,50 in); 4 piezas en T de latón de 3,05 mm (0,12 in); 10 tuercas de latón de 3,05 mm (0,12 in); 10 empalmes frontales y posteriores de latón; tubo de cobre de 3,05 mm (0,12 in) limpiado de grado instrumento 15,2 m
Especificaciones
Kit de instalación para GC | |
Kit de instalación para GC | |
GC | |
Sistemas de cromatografía de gases |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.