Learn More
Syngene™ GBOX Chemi-XX9-F0.8, sistema de documentación de geles
GBOX Chemi-XX9 es un sistema de documentación de geles versátil para geles y transferencias.
Marca: Syngene™ GBOX-CHEMI-XX9-F08-E
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
Sistema de cámara de 9 MP, 16 bits con objetivo fijo F0.80 accionado por motor con sistema de recogida de muestras accionado por motor. Con rueda de filtro de 7 posiciones accionada por motor. Tamaño máx. de imagen de 34,5 x 27,6 cm. Incluye luces blancas LED EPI y cableado para la unidad de iluminación de bordes (opcional). Con software GeneSys y copias ilimitadas de GeneTools. No se suministra transiluminador ni convertidor de luz blanca. Se necesita PC (no incluido)
Se ha demostrado que la adquisición de imágenes de alto rendimiento logra una sensibilidad comparable a la película, con la ventaja añadida de utilizar herramientas de software avanzadas para optimizar la adquisición de imágenes de bandas tenues. G:BOX Chemi XX9 tiene capacidad para muchas aplicaciones de adquisición de imágenes, como geles de proteínas/ADN, quimioluminiscencia, geles sin tinción, transferencias de fluorescencia multiplex con colorantes, geles 2D y aplicaciones «in vivo» (es posible que se necesiten accesorios adicionales). Cuenta con una cámara de 9 MP de alta resolución refrigerada mediante Peltier con capacidad para producir imágenes de 16 bits (con 65535 escalas de grises). El chip de la cámara es líder en su clase con un rendimiento cuántico del 73 % a 425 nm (máximo del 77 %). El sistema tiene un objetivo F0.8 con iris y enfoque motorizados (con retroalimentación) para tiempos de adquisición cortos. La sala oscura extendida dispone de un ascensor motorizado exclusivo para utilizar las funciones de zoom con enfoque automático y garantizar que se captura la imagen del gel o de la mancha con la máxima resolución. El sistema integra de serie una rueda de filtros de siete posiciones, luz epi white y un estativo LED opcional que ofrece capacidad para la adquisición de imágenes de fluorescencia, imágenes de rojo, verde, azul y casi IR (se necesitarán accesorios adicionales).
GeneSys es un software basado en aplicaciones diseñado para la captura rápida de imágenes de muestras biológicas. Tiene una sencilla interfaz de usuario basada en iconos que se puede utilizar en plataformas Win10, 8 y 7. GeneSys permite al usuario eliminar la elaboración de suposiciones en la adquisición de imágenes y producir imágenes con calidad de publicación de forma rápida y sencilla. Todos los archivos producidos tienen un formato SGD único y solo se analizan los datos sin procesar para la cuantificación de muestras. Los archivos también se pueden guardar en formato TIFF, JPEG y BMP. Los protocolos de usuario se pueden guardar para revisar las imágenes anteriores capturadas y replicar fácilmente geles de imágenes adquiridas en el futuro. Todas las imágenes capturadas se pueden editar fácilmente con anotaciones, herramientas de edición, nitidez de la imagen y se pueden exportar a GeneTools.
El software GeneTools proporciona al usuario una rápida cuantificación de las muestras y pasa de transferencias a datos analizados en muy pocos pasos.
Los tipos de muestras de análisis incluyen el peso molecular, el recuento de colonias, la transferencia de manchas y la correspondencia de bandas.
Todas las muestras se pueden cuantificar, incluido el análisis de fluorescencia de proteínas multiplexadas de hasta 5 muestras a la vez. Los archivos de datos sin procesar se pueden cuantificar rápidamente para producir datos reales para publicaciones. Se pueden exportar informes de alta calidad en archivos de Word y Excel para revisarlos fácilmente.
- Sistema de cámara con sistema de recogida de muestras accionado por motor
- Objetivo fijo F0.80
- Con rueda de filtro de 7 posiciones accionada por motor
- Tamaño máx. de imagen de 34,5 × 27,6 cm
- Incluye luces blancas LED EPI y cableado para la unidad de iluminación de bordes (opcional)
- Con software GeneSys y copias ilimitadas de GeneTools
- No se suministra transiluminador ni convertidor de luz blanca
- Se precisa un ordenador
Especificaciones
None | |
230 V | |
7-position Filter Wheel | |
9 MP | |
GBOX-CHEMI-XX9-F08 | |
9 MP, 16 bits | |
Gel Documentation | |
Sistema de documentación de geles |
50 Hz | |
21.7 in. | |
38.9 in. | |
22.4 in. | |
F0.8 | |
Imagen de 34,5 x 27,6 cm | |
Syngene |