Learn More
BRAND™ Frasco de densidad no calibrada Gay-Lussac
Frasco de densidad Gay-Lussac fabricado con vidrio borosilicatado 3.3, ideal en la mayoría de los entornos de investigación, científicos y de laboratorios.
72.00€ - 139.00€
Especificaciones
Cantidad | 2Cada una |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
Tipo de producto | Frasco de densidad Gay-Lussac |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11818291
|
BRAND™
43220 |
25 ml |
88.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11838291
|
BRAND™
43238 |
100 ml |
139.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11828291
|
BRAND™
43228 |
50 ml |
92.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11808291
|
BRAND™
43208 |
10 ml |
84.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11888271
|
BRAND™
43205 |
5 ml |
72.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Frasco de densidad BRAND™
- Patrón Gay-Lussac
- Capacidad sin calibrar, 10 ml
- Vidrio borosilicatado, frasco de boca estrecha, frasco redondo (Gay-Lussac), frasco blanco
- DIN ISO 3507
- Tapón NS 10/19 con capilar
- Parte superior del tapón nivelada y pulida
Especificaciones
2Cada una | |
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Frasco de densidad Gay-Lussac |