Learn More
Thermo Scientific™ Manual, aguja fija, jeringas de gas para instrumentos de GC
Elija las jeringas de aguja fija estancas a los gases Thermo Scientific™ para la introducción manual de muestras de GC precisa y reproducible mediante una aguja fija y un émbolo que crea un sellado hermético.
Marca:  Thermo Scientific™ 365K3051
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025774
  • 80.11€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja fija manuales Thermo Scientific™ estanca a los gases. Se utilizan para la inyección manual de muestras en el instrumento de cromatografía de gases (GC) y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Estas jeringas tienen una aguja fija y un émbolo que crea un sellado hermético con el cuerpo. Elija entre varios tipos y tamaños. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
Larga duración
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Mayor escala de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
  • Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
  • Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
  • Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
Especificaciones
Especificaciones
Estanca a los gases; 1 mL; 50 mm de longitud; calibre de 22, fija
50 mm
No
1 mL
Biselada
22 G
Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
1 unidad
50 mm
Sistemas de cromatografía de gases
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.