Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Washing Bottles Acc. to Drechsel without Filter Disc
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
63.44€ - 100.81€
Especificaciones
Material | Tubos Duran, vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
Junta cónica estándar | NS 29/32 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10546060
|
Lenz Laborglasintrumente
05500514 |
1 L |
63.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11556914
|
Lenz Laborglasintrumente
05500511 |
100 mL |
76.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11566914
|
Lenz Laborglasintrumente
05500513 |
500 mL |
100.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Acc. to DIN 12596
- Complete with head
- Ground joint connection: NS 29/32
- Material: DURAN™ tubing (head), borosilicate glass 3.3 (bottle)
Especificaciones
Tubos Duran, vidrio borosilicatado 3.3 | |
NS 29/32 |