Learn More
Witeg™ Frascos para lavado de gases, Drechsel
Frasco para lavado de gases finamente elaborado, de acuerdo con Dreschel. Frascos para lavado de gases, Witeg™, Drechsel no incluye un disco sinterizado.
Marca: Witeg™ 2 400 001
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Para lavado de gases
- Sin disco sintetizado
Especificaciones
1000 ml | |
Drechsel | |
Frasco para lavado de gases | |
ST 29/32 |