Learn More
3M™ Filtro de gases, vapores y partículas, serie 6000
Proporciona un excelente campo de visión como resultado de su forma trapezoidal exclusiva. El filtro de gases, vapores y partículas 3M utiliza una conexión de cartucho en bayoneta para la conexión a máscaras faciales completas de las series 3M 6000 y 7907.
4.85€ - 162.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Las aplicaciones industriales típicas para los filtros son los laboratorios y las aplicaciones de partículas |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | 3M™ 6000 y 3M™ Mascarillas Faciales Completas Series 7907 |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de producto | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de producto | Tipo de filtro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17039263
|
3M™
7000021315 |
6098 | Filtro de gas, vapor y partículas | AXP3 R |
112.00€
2 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17113618
|
3M™
7000032083 |
6035 | Filtro de gas, vapor y partículas | FFP3 |
162.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17259996
|
3M™
7100066103 |
501 | Retenedor del filtro |
4.85€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15739007
|
3M™
7000030098 |
6096 | Filtro de gas, vapor y partículas | A1 HgP3R |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
El sistema de fijación de filtro en bayoneta compatible y exclusivo permite encajar perfectamente diferentes tipos de filtros para garantizar una facilidad de uso óptima.
- Ligera, baja resistencia a la respiración y bien equilibrada cuando se ajusta a la mascarilla correspondiente
- Proporciona un excelente campo de visión como resultado de su forma trapezoidal exclusiva
- Conexión de cartucho en bayoneta para encajar en las máscaras faciales completas de las series 3M 6000 y 7907
Especificaciones
Las aplicaciones industriales típicas para los filtros son los laboratorios y las aplicaciones de partículas | |
3M™ 6000 y 3M™ Mascarillas Faciales Completas Series 7907 |