Learn More
Thermo Scientific™ Piezas de repuesto de SilFlow de 3 puertos para cromatografía de gases
Cambie su columna de GC en GC-MS sin tener que ventilar.
62.68€ - 109.87€
Code produit | Marque | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15270339
|
Thermo Scientific™
29063466 |
Empalme | 0,25 mm de diámetro interior Columnas |
79.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15277488
|
Thermo Scientific™
290SF302 |
Tuercas SilFlow | Dispositivo SilFlow de 3 puertos |
109.87€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15280339
|
Thermo Scientific™
29063467 |
Empalme | 0,32 mm de diámetro interior Columnas |
76.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15207518
|
Thermo Scientific™
60201-401 |
Herramienta FingerTite | Dispositivo SilFlow de 3 puertos |
62.68€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Mantenga la fiabilidad con piezas de repuesto SilFlow de 3 puertos cuando realice su siguiente pedido.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.