Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivo SilFlow de 3 puertos para cromatografía de gases
Cambie la GC sin necesidad de ventilar con el dispositivo Thermo Scientific™ SilFlow™ de 3 puertos.
Marca: Thermo Scientific™ 60201-398
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Beschreibung
Cambie la GC sin necesidad de ventilar con el dispositivo Thermo Scientific™ SilFlow™ de 3 puertos. Este dispositivo consta de un módulo de gas con microfluidos y conexiones Thermo Scientific™ SilTite™ FingerTite para lograr una configuración sencilla y un sellado fiable.
Spezifikation
MCD SilFlow de 3 puertos | |
MCD SilFlow de 3 puertos (0,25/0,32) | |
1 unidad | |
Sistemas de cromatografía de gases |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.