Learn More
Galio, solución estándar de plasma, Ga 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4824717
46.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-55-3, 7647-01-0, 7732-18-5
69.72
MFCD00134045
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
5360835
CHEBI:49631
galio
[Ga]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-55-3, 7647-01-0, 7732-18-5
69.72
MFCD00134045
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
5360835
CHEBI:49631
galio
[Ga]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gallium
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular Ga
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0%; galio:0,1%; ácido clorhídrico:<0,1 %; agua:94,8%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquida