Learn More
Masterflex™ Tubos de caucho GA
Provides excellent elasticity and resilience and fits easily on all types of connectors. Versilon™ GA Rubber Tubing meets FDA requirements and can withstand moist heat sterilization.
46.30€ - 220.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Transfer Tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Made according to GLP requirements, FDA Compliant |
Material | Rubber |
Propiedades de resistencia | Abrasion |
Color | Light Brown |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11793986
|
Masterflex™
702315 |
5 mm | 8 mm | 50 m |
194.00€
50 metros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11703996
|
Masterflex™
702405 |
6 mm | 9 mm | 50 m |
206.00€
50 metros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11721736
|
Masterflex™
702480 |
7 mm | 11 mm | 25 m |
137.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11731736
|
Masterflex™
702525 |
8 mm | 12 mm | 25 m |
194.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11741736
|
Masterflex™
702600 |
10 mm | 15 mm | 25 m |
220.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11910205
|
Masterflex™
06448-05 |
4,8 mm | 8 mm | 7,5 m |
72.75€
7.50 metro |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11886301
|
Masterflex™
70246510 |
7 mm | 10 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11806311
|
Masterflex™
70252510 |
8 mm | 12 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11896301
|
Masterflex™
70248010 |
7 mm | 11 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11826311
|
Masterflex™
70258510 |
10 mm | 14 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11856301
|
Masterflex™
70234510 |
5 mm | 10 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11846301
|
Masterflex™
70233010 |
5 mm | 9 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11826301
|
Masterflex™
70221010 |
4 mm | 7 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11876301
|
Masterflex™
70242010 |
6 mm | 10 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11836311
|
Masterflex™
70260010 |
10 mm | 15 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11816301
|
Masterflex™
702195-10 |
4 mm | 6 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11866301
|
Masterflex™
70240510 |
6 mm | 9 mm | 10 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Aplicaciones: uso general en laboratorio• Características: caucho natural no espolvoreado con talco, de color ámbar, excelente elasticidad y flexibilidad, buena resistencia a la abrasión
• Certificaciones: fabricado según las prescripciones BPL, conforme con FDA
• Tubo de caucho GA métrico
Especificaciones
Transfer Tubing | |
Rubber | |
Light Brown | |
158°F |
Made according to GLP requirements, FDA Compliant | |
Abrasion | |
40 (Shore A) | |
70°C |