Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas
Garantice temperaturas uniformes con controles electrónicos. El refrigerador Liebherr™ serie G está disponible en dos tamaños de gran capacidad para laboratorios de investigación. Las unidades asistidas con ventilador incluyen alarmas de temperatura y descongelación automática. Patas y bloqueo incorporado incluidos. Disponibles en blanco clásico y acero inoxidable.
2092.80€
Especificaciones
Intervalo de temperatura (refrigerador) | De 1 a 15 °C |
---|---|
Modelo de puerta | Puerta reversible con cerradura |
Descongelación | Automática |
Refrigerante | R600A |
Interior | Moldeado |
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Acabado exterior | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Acabado exterior | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12088281
|
Liebherr™
GKV 6410 |
663 l | Epoxi blanco | 750 mm de L x 750 mm de An x 2064 mm de Al | 6 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Refrigerador de laboratorio avanzado para temperaturas uniformes- Control electrónico de temperatura para máxima estabilidad de la temperatura (Perfil de temp.: de 1 ° a 15 °C)
- Panel de control con pantalla digital con alarmas sonoras y visuales de puerta abierta y temperatura
- Ventilador integrado para ofrecer una temperatura constante y una refrigeración rápida tras la apertura de la puerta
- Descongelación automática con evaporación de condensación
- Las unidades tropicalizadas pueden resistir altas temperaturas (de hasta 40 °C) y humedad elevada
- Refrigeradores de alta calidad y gran capacidad con patas
- Refrigerante de hidrocarburo con excelente eficiencia energética y ecológico
- Incluye estantes de rejilla de acero con altura ajustable
- Puerta reversible con bloqueo incorporado para el almacenamiento seguro de productos valiosos
- Selección entre exterior blanco clásico o de acero inoxidable
Especificaciones
De 1 a 15 °C | |
Automática | |
Moldeado | |
581 mm | |
230 V |
Puerta reversible con cerradura | |
R600A | |
Externa, digital | |
650mm | |
50 Hz |