Learn More
IKA™ Centrífuga G-L
IKA G-L es la centrífuga Midi ideal para todos los tipos de procesos de separación, como los que se encuentran en biología molecular. Se puede utilizar con recipientes estándar de 1,5/2 ml, así como con tiras de PCR. La cubierta se abre automáticamente con solo pulsar un botón.
Marca: IKA™ 0030000774
992.04 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.90000kg
Descripción
- Separación de sustancias a velocidades de rotación media: IKA G-L es la centrífuga Midi ideal para todos los tipos de procesos de separación, como los que se encuentran en biología molecular. Se puede utilizar con recipientes estándar de 1,5/2 ml, así como con tiras de PCR. La cubierta se abre automáticamente con solo pulsar un botón.
- Uso seguro: La centrífuga está equipada con una cubierta metálica y no se inicia hasta que se cierra firmemente.
- Pantalla de última generación: La navegación completamente intuitiva se lleva a cabo a través de un teclado de membrana. Esto permite ajustar la velocidad, la velocidad de rotación o los programas de forma sencilla.
- Potente motor: Con una velocidad de rotación de hasta 15 700 rpm, la centrífuga está equipada con un motor de alto rendimiento.
- Amplio alcance del suministro: El rotor metálico y la cubierta para los 12 recipientes, con una capacidad de 1,5/2 ml, ya están incluidos en el suministro.
Especificaciones
12 x 1,5/2 ml | |
Parada rápida | |
92 w | |
Cubierta protectora | |
140 x 200 x 280 mm | |
220/230/115/100 V |
LED, 7 segmentos | |
Sí | |
IP 20 según DIN EN 60529 | |
De 800 a 15 700 rpm | |
50/60 Hz |